Merck
00416
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO3
CAS番号:
分子量:
325.40
Beilstein:
8002474
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
形状
powder
beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI Key
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00416-1G:
00416-VAR:
00416-BULK:
00416-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)