Merck
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
別名:
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2MgO · Na2CO3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
38-42% (Mg, complexometric)
形状
powder
品質
for sulfur determination in carbon
不純物
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
微量陽イオン
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
forensics and toxicology
SMILES記法
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
InChI Key
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00166-BULK:
00166-250G:
00166-VAR:
00166-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)