Merck
24-6460
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ first grade
別名:
メチルバイオレット 2B, ベーシックバイオレット1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
カラーインデックス番号:
42535
Beilstein:
8464808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
137 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI Key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリメチル化(4位、5位、6位)パラローザニリン塩化物の混合物です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24-6460-2-25G-J:
試験成績書(COA)