product name
ジエチルエーテル, for residue analysis, JIS 5000
グレード
for residue analysis
認証
JIS 5000
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.5 psi
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for residue analysis (suitable for 5000 per JIS)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1833-7-1L-J:
試験成績書(COA)