Merck
05-6000
Sigma-Aldrich
ヨウ化銅(I)
SAJ first grade, ≥97.0%
別名:
ヨウ化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuI
CAS番号:
分子量:
190.45
EC Number:
MDL番号:
グレード
SAJ first grade
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
≥97.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M