Merck
05-2340
Sigma-Aldrich
硫酸セリウム(IV) 四水和物
JIS special grade, 98.0-102.5%
別名:
硫酸第二セリウム 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(SO4)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
404.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
98.0-102.5%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
利用可能性
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
SMILES記法
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI Key
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
05-2340-2-25G-J:
05-2340-5-500G-J:
試験成績書(COA)