Merck
RIEH2F64B0BF
Rieke Metals, Inc.
5-Methoxy-2-pyridylzinc bromide 0.5 M in Tetrahydrofuran
0.5 M in Tetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
253.41
MDL番号:
Iupac Name
(5-methoxypyridin-2-yl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C6H6NO.BrH.Zn/c1-8-6-3-2-4-7-5-6;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
DEQMCEKJXSETDA-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/2406
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)