Merck
RIE240871021
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-5-(2,3-dimethylbenzoyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
245.71
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)(2,3-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H12ClNO/c1-9-4-3-5-12(10(9)2)14(17)11-6-7-13(15)16-8-11/h3-8H,1-2H3
InChI Key
NZVRJIDXJVNJGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5625-55