Merck
RIE240870973
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-5-(3-fluorobenzoyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
235.64
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H7ClFNO/c13-11-5-4-9(7-15-11)12(16)8-2-1-3-10(14)6-8/h1-7H
InChI Key
IYZUHCHTQCSQEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5625-12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)