Merck
RIE240869932
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(2-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
265.23
MDL番号:
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-5-4-8-12(18-9)13(19)10-6-2-3-7-11(10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChI Key
SWJZHTPIRUFRFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-08
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)