Merck
RIE240869902
Rieke Metals, Inc.
6'-Methyl-2,3'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
6'-methyl-2,3'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-10(8-13-9)11-4-2-3-7-12-11/h2-8H,1H3
InChI Key
BPMQKRULBKQULY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11169
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)