Merck
RIE240869852
Rieke Metals, Inc.
2-Methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
191.25
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c1-12-10-4-2-3-9(11-10)8-5-6-13-7-8/h2-7H,1H3
InChI Key
WVHFUUUDQZFCHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)