Merck
RIE156331437
Rieke Metals, Inc.
3-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1,3-4,7-8,11H,2,5-6H2
InChI Key
FZSFOZVMUJVWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)