Merck
RIE156331349
Rieke Metals, Inc.
1-Chloro-4-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-10-12-5-6-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChI Key
WMNQMPLCEZFODE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White sticky solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8036a
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)