Merck
RIE156331255
Rieke Metals, Inc.
4'-n-butyl-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.46
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C20H30O3/c1-4-5-7-16-10-12-17(13-11-16)18(21)8-6-9-19-22-14-20(2,3)15-23-19/h10-13,19H,4-9,14-15H2,1-3H3
InChI Key
GPPLJGGOIPXIIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8528-3-3c
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)