Merck
RIE156330718
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-oxodecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.3
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-oxodecanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ZAHUTEIIIFGYHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7589c
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)