Merck
RIE156330570
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-[3-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-8-oxooctanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
305.42
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-[3-(dimethylamino)phenyl]-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C18H27NO3/c1-4-22-18(21)13-8-6-5-7-12-17(20)15-10-9-11-16(14-15)19(2)3/h9-11,14H,4-8,12-13H2,1-3H3
InChI Key
XHHAKQCSCUBPBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7699f