Merck
RIE156330359
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-cyclobutyl-5-oxovalerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-cyclobutyl-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)8-4-7-10(12)9-5-3-6-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
XJAPZPCKTTXUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7584c
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)