Merck
RIE156330037
Rieke Metals, Inc.
6-[2-Chloro-4-(methylthio)phenyl]-6-oxohexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
286.78
MDL番号:
Iupac Name
6-[2-chloro-4-(methylsulfanyl)phenyl]-6-oxohexanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15ClO3S/c1-18-9-6-7-10(11(14)8-9)12(15)4-2-3-5-13(16)17/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
WGDRSBJOERECRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7206d
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)