Merck
RIE156329914
Rieke Metals, Inc.
5-oxo-5-(3-trifluoromethylphenyl)valeric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O3/c13-12(14,15)9-4-1-3-8(7-9)10(16)5-2-6-11(17)18/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,17,18)
InChI Key
MGVZZUNNBDSHQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7140c
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)