Merck
RIE156329035
Rieke Metals, Inc.
4-Cyclobutyl-4-oxobutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclobutyl-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7(4-5-8(10)11)6-2-1-3-6/h6H,1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
YFJPWCSWYQDNGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084b
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)