Merck
RIE156328792
Rieke Metals, Inc.
6-Oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
298.34
MDL番号:
Iupac Name
6-oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18O4/c19-17(11-4-5-12-18(20)21)14-7-6-10-16(13-14)22-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,6-10,13H,4-5,11-12H2,(H,20,21)
InChI Key
NUOUSKWUPIYXDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7056d
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)