Merck
RIE156328660
Rieke Metals, Inc.
4'-Acetoxy-5-chlorovalerophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.71
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-chloropentanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-10(15)17-12-7-5-11(6-8-12)13(16)4-2-3-9-14/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChI Key
XMIIREIYHGGVLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6156d