Merck
RIE156328658
Rieke Metals, Inc.
3'-Acetoxy-4-chlorobutyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.69
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-chlorobutanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C12H13ClO3/c1-9(14)16-11-5-2-4-10(8-11)12(15)6-3-7-13/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3
InChI Key
GISMKOICDMQJSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6155c