Merck
RIE156328559
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.18
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromophenyl)[4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C16H13BrO3/c17-14-7-5-12(6-8-14)15(18)11-1-3-13(4-2-11)16-19-9-10-20-16/h1-8,16H,9-10H2
InChI Key
HJOBTKFIYJCVEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6129-00-19
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)