Merck
RIE156328370
Rieke Metals, Inc.
3',5'-difluoro-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)-3-(3,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16F2O/c1-11-5-12(2)7-13(6-11)3-4-17(20)14-8-15(18)10-16(19)9-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WCHSPWXKLWYALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3100-60
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)