Merck
RIE156328364
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(3,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16Cl2O/c1-11-7-12(2)9-13(8-11)3-6-17(20)15-5-4-14(18)10-16(15)19/h4-5,7-10H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
HJEMZXKTLAQLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3100-54
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)