Merck
RIE156328210
Rieke Metals, Inc.
3',4'-difluoro-3-(2,5-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)-3-(2,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16F2O/c1-11-3-4-12(2)13(9-11)6-8-17(20)14-5-7-15(18)16(19)10-14/h3-5,7,9-10H,6,8H2,1-2H3
InChI Key
IKSJNRDXRRFPFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2800-59