Merck
RIE156328209
Rieke Metals, Inc.
2',4'-difluoro-3-(2,5-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16F2O/c1-11-3-4-12(2)13(9-11)5-8-17(20)15-7-6-14(18)10-16(15)19/h3-4,6-7,9-10H,5,8H2,1-2H3
InChI Key
PYHVAEDWEMCOIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2800-58