Merck
RIE156328127
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-12-6-7-14(13(2)10-12)8-9-17(19)15-4-3-5-16(18)11-15/h3-7,10-11H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
CVNSJDFPOBBIIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-18
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)