Merck
RIE156328121
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(2,4-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-3-6-16(14(2)11-13)9-10-18(20)17-7-4-15(12-19)5-8-17/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
IDNRXCAAHAFCSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-10
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)