Merck
RIE156328120
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL番号:
Iupac Name
3-[3-(2,4-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-6-7-16(14(2)10-13)8-9-18(20)17-5-3-4-15(11-17)12-19/h3-7,10-11H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
JTPBBDHNNOBLTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-09