Merck
RIE156327213
Rieke Metals, Inc.
2'-methoxy-3-phenylpropiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-18-16-10-6-5-9-14(16)15(17)12-11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11-12H2,1H3
InChI Key
YHTAGTBBDQLYFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-05