Merck
RIE156327179
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.28
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(4-fluorophenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H12FNO/c17-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)14-6-1-13(11-18)2-7-14/h1-4,6-9H,5,10H2
InChI Key
BMFRAJGWCPIUHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-10
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)