Merck
RIE156327162
Rieke Metals, Inc.
2',4'-difluoro-3-(3-fluorophenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-3-(3-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11F3O/c16-11-3-1-2-10(8-11)4-7-15(19)13-6-5-12(17)9-14(13)18/h1-3,5-6,8-9H,4,7H2
InChI Key
BQTPRXYXSYDSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2200-58
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)