Merck
RIE156327005
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14Cl2OS/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-16(19)14-8-5-12(17)10-15(14)18/h2-3,5-8,10H,4,9H2,1H3
InChI Key
WXOZWCWJLXERML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-54
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)