Merck
RIE156326620
Rieke Metals, Inc.
3'-fluoro-3-(2-methylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-fluorophenyl)-3-(2-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15FO/c1-12-5-2-3-6-13(12)9-10-16(18)14-7-4-8-15(17)11-14/h2-8,11H,9-10H2,1H3
InChI Key
OCUBUGDWAQHSLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0200-22
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)