Merck
RIE156326507
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
[2-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19NO/c1-15-7-6-9-16(13-15)19(21)18-10-3-2-8-17(18)14-20-11-4-5-12-20/h2-10,13H,11-12,14H2,1H3
InChI Key
NIXNGBYMBRZIGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0900-03
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)