Merck
RIE156326401
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
369.48
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-[2-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-10-6-5-9-18(19)20(23)17-8-4-3-7-16(17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
InChI Key
FZRRAEWMJKIMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-11
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)