Merck
RIE156326344
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-2'-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
409.48
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C24H27NO5/c1-2-28-23(27)21-10-6-5-9-20(21)22(26)19-8-4-3-7-18(19)17-25-13-11-24(12-14-25)29-15-16-30-24/h3-10H,2,11-17H2,1H3
InChI Key
SCGKTQAGYCQITK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0600-11
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)