Merck
RIE156325089
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.4
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H21NO3/c1-2-25-21(24)18-10-8-17(9-11-18)20(23)19-7-5-6-16(14-19)15-22-12-3-4-13-22/h3-11,14H,2,12-13,15H2,1H3
InChI Key
HBRDJACTSWDEOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0900-13