Merck
RIE156324845
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[3-(pyrrolidinomethyl)phenyl]hexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.43
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-oxo-6-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]hexanoate
Inchi Code
1S/C19H27NO3/c1-2-23-19(22)11-4-3-10-18(21)17-9-7-8-16(14-17)15-20-12-5-6-13-20/h7-9,14H,2-6,10-13,15H2,1H3
InChI Key
HVJHGRYSLRHPNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0307-00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)