Merck
RIE156324729
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-[3-(morpholinomethyl)phenyl]-4-oxobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.37
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-2-22-17(20)7-6-16(19)15-5-3-4-14(12-15)13-18-8-10-21-11-9-18/h3-5,12H,2,6-11,13H2,1H3
InChI Key
REEIZVUHKJZQFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0105-00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)