Merck
RIE156324690
Rieke Metals, Inc.
3'-morpholinomethyl-2-thiomethylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.45
MDL番号:
Iupac Name
[2-(methylsulfanyl)phenyl][3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO2S/c1-23-18-8-3-2-7-17(18)19(21)16-6-4-5-15(13-16)14-20-9-11-22-12-10-20/h2-8,13H,9-12,14H2,1H3
InChI Key
OQJBZHGXZJCMEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-14
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)