Merck
RIE156324616
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-[4-(4-methylpiperazinomethyl)phenyl]-5-oxovalerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.44
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-{4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C19H28N2O3/c1-3-24-19(23)6-4-5-18(22)17-9-7-16(8-10-17)15-21-13-11-20(2)12-14-21/h7-10H,3-6,11-15H2,1-2H3
InChI Key
WOIPOGHZFWHHGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0806-00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)