Merck
RIE156324395
Rieke Metals, Inc.
4-azetidinomethyl-4'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.35
MDL番号:
Iupac Name
[4-(1-azetidinylmethyl)phenyl](4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO/c1-14-3-7-16(8-4-14)18(20)17-9-5-15(6-10-17)13-19-11-2-12-19/h3-10H,2,11-13H2,1H3
InChI Key
BTWWNIWSISRMLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0400-04
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)