Merck
RIE156324330
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 4-(piperidinomethyl)phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.38
MDL番号:
Iupac Name
cyclobutyl[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H23NO/c19-17(15-5-4-6-15)16-9-7-14(8-10-16)13-18-11-2-1-3-12-18/h7-10,15H,1-6,11-13H2
InChI Key
BYDFANUWRYHSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0202-00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)