Merck
RIE156323212
Rieke Metals, Inc.
Cyclohexyl 3,4-dichlorophenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.16
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl(3,4-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H14Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h6-9H,1-5H2
InChI Key
ZNFNRUZLPOEANF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-56
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)