Merck
RIE156323192
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 2,4-dimethylphenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.32
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl(2,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H20O/c1-11-8-9-14(12(2)10-11)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h8-10,13H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
KEAJJDPQXMGWQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-27
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)