Merck
RIE156323042
Rieke Metals, Inc.
4-methyl-4'-morpholinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.38
MDL番号:
Iupac Name
(4-methylphenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c1-15-2-6-17(7-3-15)19(21)18-8-4-16(5-9-18)14-20-10-12-22-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
InChI Key
IEPLCFQVKQDBCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-04
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)